2-Phenylimidazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
356430250 356431000
ACRO356430250EA 48.7 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazole 98%
2-Phenylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 141…148 °C
Dichtheid: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005186
CAS nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %