2-Phenylimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 670-96-2
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point: 200°(392°F)
Melting Point: 146-150°
Boiling Point: 198-200°/7mm
Beilstein Reference: 114011
MDL No.: MFCD00005186
Formule:
C₉H₈N₂ Kookpunt: 198…200 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 146…150 °C Dichtheid: 0,6 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 200 °C (392 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005186 CAS nummer: 670-96-2 EINECS: 211-581-7 |