5-Bromo-1-indanone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25707.03
B25707.06
B25707.03EA
36.6
EUR
B25707.03
B25707.06
5-Bromo-1-indanone ≥97%
5-Bromo-1-indanone
Purity: 98%
CAS No.: 34598-49-7
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 2357199
Formule:
C₉H₇BrO Kookpunt: 280 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 125…129 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082718 CAS nummer: 34598-49-7 |