6-Methoxy-1-indanone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
334070050
334070250
ACRO334070050EA
41.7
EUR
ACRO334070050
ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanone 98%
6-Methoxy-1-indanone
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Kookpunt: 270 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 107…111 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021232 CAS nummer: 13623-25-1 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
HPLC | ≥97.5 % |