Ninhydrin
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
30410.01 30410.02 30410.03
SERA30410.01EA 0 EUR
SERA30410.01 SERA30410.02 SERA30410.03
Ninhydrin
Ninhydrin
Formule: C₉H₆O₄
Kookpunt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 250…258 °C
Dichtheid: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003791
CAS nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable