6-Bromoindole
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Bromo-1H-indole
RH00739.250 RH00739.1
MAYBRH00739.250EA 0 EUR
MAYBRH00739.250 MAYBRH00739.1
6-Bromoindole
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238550
CAS nummer: 52415-29-9