6-Chloroindole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23650.03
B23650.06
B23650.03EA
19.4
EUR
B23650.03
B23650.06
6-Chloroindole ≥99%
6-Chloroindole
Purity: 99%
CAS No.: 17422-33-2
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 112345
Formule:
C₈H₆ClN Smeltpunt: 87…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005681 CAS nummer: 17422-33-2 EINECS: 241-449-4 |