Indole-3-carbonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
46.6
EUR
A16041.03
A16041.06
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Indole-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formule:
C₉H₆N₂ Kookpunt: 350 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 177…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022717 CAS nummer: 5457-28-3 |