Indole-5-carbonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
B21810.03 B21810.06
B21810.03EA 40.8 EUR
B21810.03 B21810.06
Indole-5-carbonitrile ≥98%
Indole-5-carbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 15861-24-2 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Odour: Odourless Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 116738 MDL No.: MFCD00005669
Formule: C₉H₆N₂
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005669
CAS nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4