Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18627.03
A18627.06
A18627.14
A18627.03EA
45.5
EUR
A18627.03
A18627.06
A18627.14
Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Indole-5-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1670-81-1
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 124391
Formule:
C₉H₇NO₂ Smeltpunt: 208…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005678 CAS nummer: 1670-81-1 EINECS: 216-799-6 |