5-Fluoroindole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 55.8 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 85 °C (0,5 -rr)
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005671
CAS nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %