5-Fluoroindole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Fluoro-1H-indole
A15346.03
A15346.06
A15346.14
A15346.03EA
55.2
EUR
A15346.03
A15346.06
A15346.14
5-Fluoroindole ≥99%
5-Fluoroindole
Purity: 99%
CAS No.: 399-52-0
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₈H₆FN Kookpunt: 85 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 42…47 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005671 CAS nummer: 399-52-0 EINECS: 206-917-4 |