6-Fluoroindole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
342510010
342512500
342510050
ACRO342510010EA
44.6
EUR
ACRO342510010
ACRO342512500
ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formule:
C₈H₆FN Smeltpunt: 72…77 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00056933 CAS nummer: 399-51-9 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 77 °C |
HPLC | ≥97.5 % |