7-Fluoroindole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17621.03
L17621.MD
L17621.03EA
53.4
EUR
L17621.03
L17621.MD
7-Fluoroindole ≥97%
7-Fluoroindole
Purity: 97%
CAS No.: 387-44-0
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 114740
Formule:
C₈H₆FN Smeltpunt: 61…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074502 CAS nummer: 387-44-0 |