5-Iodoindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20638.06 B20638.14
B20638.06EA 86 EUR
B20638.06 B20638.14
5-Iodoindole ≥98%
5-Iodoindole
Purity: 98% CAS No.: 16066-91-4 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00220065
Formule: C₈H₆IN
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00220065
CAS nummer: 16066-91-4