5-Nitroindole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10608.03 A10608.06 A10608.14
A10608.03EA 26.2 EUR
A10608.03 A10608.06 A10608.14
5-Nitroindole ≥99%
5-Nitroindole
Purity: 99% CAS No.: 6146-52-7 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 383777
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 139…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005673
CAS nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0