4-Hydroxyindool ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 26.7 EUR
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hydroxyindool ≥98%
4-Hydroxyindool
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 100 °C (0,01 mmHg)
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005667
CAS nummer: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2