Indole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1H-Indole
A14427.0B A14427.18 A14427.30
A14427.0BEA 382 EUR
A14427.0B A14427.18 A14427.30
Indole ≥99%
Indole
Purity: 99% CAS No.: 120-72-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 121°(249°F) Odour: Unpleasant pH: 6 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 253-254° Beilstein Reference: 107693 Merck Reference: 14,4963 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005607
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 253…254 °C
Smeltpunt: 50…54 °C
Dichtheid: 1,220
Vlampunt: 121 °C (249 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005607
CAS nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4963