2-Phenylindole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23674.18 B23674.30
B23674.18EA 28.9 EUR
B23674.18 B23674.30
2-Phenylindole 95%
2-Phenylindole
Purity: 95% CAS No.: 948-65-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 189-190° Boiling Point: 250°/10mm MDL No.: MFCD00005608
Formule: C₁₄H₁₁N
Kookpunt: 250 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 189…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005608
CAS nummer: 948-65-2
EINECS: 213-436-3