Cerium tribromide ≥99.998% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44432.09 44432.18
44432.09EA 81 EUR
44432.09 44432.18
Cerium tribromide ≥99.998% (metals basis)
Cerium tribromide
Purity: 99.998% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Pale orange Odour: Odourless Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00150206
Formule: CeBr₃
Smeltpunt: 732 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016004
CAS nummer: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 14,1995