Cerium tribromide 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44447.14 44447.22
44447.14EA 126 EUR
44447.14 44447.22
Cerium tribromide 99%
Cerium tribromide
Purity: 99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150206
Formule: CeBr₃
Smeltpunt: 732 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016004
CAS nummer: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 12,02039