Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44431.03
44431.06
44431.14
44431.03EA
103
EUR
44431.03
44431.06
44431.14
Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Europium(II) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13780-48-8
Molecular Formula: EuBr2
Formula Weight: 311.77
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD01076548
Formule:
Br₂Eu Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01076548 CAS nummer: 13780-48-8 |