Cerium trichloride, watervrij 99.9%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 85.2 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cerium trichloride, watervrij 99.9%, pure
Cerium trichloride
Formule: CeCl₃
Kookpunt: 1727 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 848 °C
Dichtheid: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010929
CAS nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02008
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %