Holmium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Holmium trichloride
18681.06 18681.14
18681.06EA 173 EUR
18681.06 18681.14
Holmium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Holmium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.7 Melting Point: 718° Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011051
Formule: Cl₃Ho
MW: 271.29 g/mol
Kookpunt: 1500
Smeltpunt: 718 °C
Dichtheid: 3.7
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011051
CAS nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727