Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Lanthanum trifluoride
A16673.14 A16673.22
A16673.14EA 53.1 EUR
A16673.14 A16673.22
Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Odour: Odourless Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Formule: F₃La
Kookpunt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1493 °C
Dichtheid: 5,936
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011073
CAS nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III