Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44425.03 44425.06
44425.03EA 120 EUR
44425.03 44425.06
Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Lutetium trifluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-81-1 Molecular Formula: LuF3 Formula Weight: 231.97 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.3 Melting Point: 1182° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016191
Formule: LuF₃
Kookpunt: 2200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1182 °C
Dichtheid: 8,3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016191
CAS nummer: 13760-81-1
EINECS: 237-355-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III