Digadolinium trioxide ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form:
Formule:
Gd₂O₃ Smeltpunt: 2330 °C Dichtheid: 7,407 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011026 CAS nummer: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |