Lanthanum(III) oxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 371 EUR
289205-250G 289205-50G
Lanthanum(III) oxide, Supelco®
Lanthanum(III) oxide
Formule: La₂O₃
Kookpunt: 4200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2315 °C
Dichtheid: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011071
CAS nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM