Lutetium(III) oxide ≥99.995% (metals basis), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Formule:
Lu₂O₃ Smeltpunt: 2487 °C Dichtheid: 9,420 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011100 CAS nummer: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Merck Index: 14,5615 |