Motoraangedreven ademhalingsbeschermingssysteem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR3600 TR302EPLUS TR315EPLUS
111-2408EA 340 EUR
111-2408 111-2404 111-2405
Motoraangedreven ademhalingsbeschermingssysteem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-300+
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De uitgebalanceerde en compacte 3M™ Versaflo™ TR-300+ is een gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen met deeltjes.
  • Twee selecteerbare debietopties: 185 en 205 L/min
  • Het zeer efficiënte filter vangt gevaarlijk stof, nevel en rook op plus opties voor hinderlijke gassen en dampen
  • Slank, lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp voor uitstekend comfort
  • Akoestisch en LED-alarm signaleert lage batterijlading of lage luchtstroom
  • Lithium-ion batterij met LED om de laadstatus aan te geven
  • Display toont de laadstatus van de batterij, de geselecteerde luchtstroom en de laadstatus van het roetfilter tijdens gebruik
De TR-300+ Powered Air Turbo biedt, indien gebruikt als onderdeel van een goedgekeurd systeem met geschikte filters, bescherming tegen:
Deeltjes b.v. fijn stof, nevel en metaaldamp.
Hinderlijke geurniveaus (onder de Workplace Exposure Limit) van organische gassen en dampen
Hinderlijke geurniveaus (onder de Workplace Exposure Limit) van zure gassen en tot 10× Workplace Exposure Limit van waterstoffluoride.
Certificaten: De TR-300+ Powered Air Turbo, in combinatie met door 3M goedgekeurde hoofdkappen, is getest en goedgekeurd volgens EN 12941:1998+A2:2008. Voldoet ook aan de eisen voor stofbescherming en spatwater (IP 53) van EN 60529.
Leveringsinformatie: TR-302E+ Turbo-eenheid wordt geleverd met filterdeksel, luchtstroomindicator en vonkenvangers.
TR-315E+ Starter Kit bevat TR-302E+ turbo-eenheid, deeltjesfilter, standaardriem, batterijpakket met hoge capaciteit, batterijladerset, zelfinstellende ademhalingsslang, luchtstroomindicator en vonkenvangers.