1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18171.06 A18171.14
A18171.06EA 114 EUR
A18171.06 A18171.14
1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
1,4-Dibromonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 83-53-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00041823
Formule: C₁₀H₆Br₂
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041823
CAS nummer: 83-53-4
EINECS: 201-484-8