1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18926.06
A18926.14
A18926.22
A18926.06EA
88.4
EUR
A18926.06
A18926.14
A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 3401-47-6
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 79-80°
Beilstein Reference: 2045600
Formule:
C₁₁H₉BrO Smeltpunt: 79…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055374 CAS nummer: 3401-47-6 EINECS: 222-272-1 |