1-Naphthoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10273.14 A10273.22
A10273.14EA 29.3 EUR
A10273.14 A10273.22
1-Naphthoic acid ≥98%
1-Naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 86-55-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 160-162° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 1908896 Merck Reference: 14,6381 MDL No.: MFCD00004007
Formule: C₁₁H₈O₂
Kookpunt: >300 °C
Smeltpunt: 160…162 °C
Dichtheid: 1,398
Vlampunt: 195 °C (383 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004007
CAS nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,6381