2-Naphthoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L05102.06 L05102.14
L05102.06EA 20.3 EUR
L05102.06 L05102.14
2-Naphthoic acid ≥98%
2-Naphthoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 93-09-4 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 972039 Merck Reference: 14,6382 MDL No.: MFCD00004101
Formule: C₁₁H₈O₂
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 182…186 °C
Dichtheid: 1,08
Vlampunt: 205 °C (401 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004101
CAS nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,6382