1,8-Naftyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
371180050
371181000
371185000
ACRO371180050EA
37.7
EUR
ACRO371180050
ACRO371181000
ACRO371185000
1,8-Naftyleendiamine 97%
1,8-Naftyleendiamine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 205 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 63…66 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004033 CAS nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06459 |
Specification Test Results
Appearance | Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
GC | ≥96.0 % |