1,8-Naftyleendiamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100
8.06206.0500
8.06206.0100EA
108
EUR
8.06206.0100
8.06206.0500
1,8-Naftyleendiamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,8-Naftyleendiamine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 352 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 64…65 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004033 CAS nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3259 ADR: 8,III Merck Index: 12,06459 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 61 - 65 °C |
Molar Mass | 158.2 g/mol |
Boiling Point | 205 °C (15.6 hPa) |
Vapor Pressure | 195 °C |