1,3-Dihydroxynaphthalene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 59.7 EUR
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroxynaphthalene 99+%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…126 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003965
CAS nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Order Now
Specification Test Results
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %