1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 157 EUR
A17739.06 A17739.03 A17739.14
1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…126 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003965
CAS nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,6396