1,5-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L04599.30
L04599.0B
L04599.30EA
65.9
EUR
L04599.30
L04599.0B
1,5-Dihydroxynaphthalene ≥98%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 83-56-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 252°(486°F)
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2044951
MDL No.: MFCD00003980
Formule:
C₁₀H₈O₂ Kookpunt: 375 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 252 °C (486 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003980 CAS nummer: 83-56-7 EINECS: 201-487-4 UN: 3077 ADR: 9,III |