1,6-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Naphthalene-1,6-diol
L15801.14 L15801.22 L15801.36
L15801.14EA 46.5 EUR
L15801.14 L15801.22 L15801.36
1,6-Dihydroxynaphthalene ≥97%
1,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 575-44-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1939032
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003981
CAS nummer: 575-44-0
EINECS: 209-386-7