1,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Naphthalene-1,7-diol
H28261.14 H28261.06
H28261.14EA 177 EUR
H28261.14 H28261.06
1,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
1,7-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 575-38-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD00035720
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035720
CAS nummer: 575-38-2
EINECS: 209-383-0