2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
A11307.09 A11307.18 A11307.30
A11307.09EA 22.7 EUR
A11307.09 A11307.18 A11307.30
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 92-44-4 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 742375 MDL No.: MFCD00004073
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 162…165 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 175 °C (347 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004073
CAS nummer: 92-44-4
EINECS: 202-156-7