2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 86.8 EUR
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 223…225 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004082
CAS nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6