2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 24.1 EUR
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 184…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004085
CAS nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %