2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
A10229.18 A10229.30 A10229.36
A10229.18EA 51 EUR
A10229.18 A10229.30 A10229.36
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 183…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004085
CAS nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7