Acenaphthenequinone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23466.14 B23466.06 B23466.22
B23466.14EA 63.6 EUR
B23466.14 B23466.06 B23466.22
Acenaphthenequinone 95%
Acenaphthenequinone
Purity: 95% CAS No.: 82-86-0 Molecular Formula: C12H6O2 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 253-262° Beilstein Reference: 879172
Formule: C₁₂H₆O₂
Kookpunt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 253…262 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003805
CAS nummer: 82-86-0
EINECS: 201-441-3