Copper(II) bromide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 29.9 EUR
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Copper(II) bromide ≥99%
Copper(II) bromide
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formule: Br₂Cu
Kookpunt: 900 °C
Smeltpunt: 498 °C
Dichtheid: 4,710
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010970
CAS nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2629