Koperchloride 99.99% (trace metals basis), extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
212420100
212421000
ACRO212420100EA
70.7
EUR
ACRO212420100
ACRO212421000
Koperchloride 99.99% (trace metals basis), extra pure
Koperchloride
Formule:
ClCu Kookpunt: 1367 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 430 °C Dichtheid: 4,14 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010971 CAS nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Specification Test Results
Appearance | White to light green Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |