Koper(I)oxide, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cuprous oxide, Dicopper oxide
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 348 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Koper(I)oxide, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Koper(I)oxide
Formule: Cu₂O
Kookpunt: 1800 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010974
CAS nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Order Now
Specification Test Results
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %