Koper(II)oxide ACS analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100
1.02766.0500
1.02766.0100EA
267
EUR
1.02766.0100
1.02766.0500
Koper(II)oxide ACS analytical reagent, Supelco®
Koper(II)oxide
Formule:
CuO Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1326 °C Dichtheid: 4,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010979 CAS nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1326 °C (decomposition) |
Molar Mass | 79.55 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Density | 6.48 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |